Learn More
Eppendorf™ Juego de filtros de protección
Designed for use with Eppendorf Reference™ 2, Eppendorf Research™ plus and Eppendorf Xplorer™ (plus) pipettes
Marca:  Eppendorf™ 4920624001
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Código de producto. 15264436
  • 16.60€ / 1 set
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Available in a variety of colors
  • Protection Filter Sets include 10 filters and 1 filter sleeve
  • For fixed- and variable-volume pipettes
Especificaciones
Especificaciones
Turquoise
10 mL
10 filters with 1 filter sleeve
Protection filter
1 to 10 mL variable Eppendorf Reference™ 2, Eppendorf Research™ plus and Eppendorf Xplorer™ (plus)