Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK Ferrules
Precision engineered for capillary LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ PEEK Ferrules offer complete versatility for connecting capillary tubing.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 213007
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Conexiones sin fugas
- Piezas de repuesto como tuercas y empalmes
Especificaciones
De 1,59 mm a 0,79 mm (1/32 pulgadas) | |
Empalmes de PEEK ProteCol de 0,79 mm a 0,79 mm (de 1/16 pulgadas a 1/32 pulgadas) |