missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PROSC Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PROSC |
|---|---|
| Concentración | 0.4 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16863705
|
Proteintech
25154-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16853705
|
Proteintech
25154-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Pyridoxal 5′-phosphate (PLP)-binding protein, which may be involved in intracellular homeostatic regulation of pyridoxal 5′-phosphate (PLP), the active form of vitamin B6.Especificaciones
| PROSC | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| O94903 | |
| 11212 | |
| PROSC Fusion Protein Ag18369 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PLPBP |
| 0.4 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| PROSC | |
| PLPBP | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto