missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PROSC Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 25154-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Pyridoxal 5′-phosphate (PLP)-binding protein, which may be involved in intracellular homeostatic regulation of pyridoxal 5′-phosphate (PLP), the active form of vitamin B6.Especificaciones
| PROSC | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PLPBP | |
| PROSC | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 11212 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| 0.4 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O94903 | |
| PLPBP | |
| PROSC Fusion Protein Ag18369 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido