missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PROSC Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16853705 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16853705 150 μL 150 microlitros
16863705 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16853705

Marca: Proteintech 251541AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Pyridoxal 5′-phosphate (PLP)-binding protein, which may be involved in intracellular homeostatic regulation of pyridoxal 5′-phosphate (PLP), the active form of vitamin B6.

Especificaciones

Antígeno PROSC
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PLPBP
N.º de referencia del gen O94903
Alias de gen PROSC
Símbolos de los genes PLPBP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PROSC Fusion Protein Ag18369
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11212
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.