Learn More
Contec™ Toallas LE de propileno meltblown estériles PROSAT™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15762667 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
23 x 28 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1080
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15762667 23 x 28 cm paquete de 1080
1 options
Código de producto. 15762667 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PS911LE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las toallas LE de polipropileno meltblown estériles Contec™ PROSAT™ proporcionan una liberación uniforme de disolvente para eliminar completamente los contaminantes de la superficie en entornos críticos.
  • Aptas para entornos de grado A o ISO clase 5
  • Toalla estéril validada y certificada para garantizar un bajo nivel de endotoxinas de <20 EU por toalla, por lo que resulta idónea para áreas de contacto de productos
  • Bajo contenido en partículas y fibras, lo que la hace idónea para una gran variedad de aplicaciones críticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita presaturada
Material Polipropileno fundido
Certificaciones/conformidad Entornos de grado A/B o ISO clase 5
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 23 x 28 cm
Cantidad de embalaje 30/bolsa, 36 bolsas/caja
Esterilidad Estéril
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • contec prosat MBPP with 70% IPA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol