Learn More
Contec™ Toallas estériles con baja concentración de endotoxinas PROSAT™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-6858071 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Cantidad de embalaje:
10 toallitas/bolsa, en tres bolsas
30 toallitas/bolsa, con doble bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 450
paquete de 550
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje unitSize
15508735 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 10 toallitas/bolsa, en tres bolsas paquete de 550
17254533 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 10 toallitas/bolsa, en tres bolsas paquete de 550
17264533 30 x 30 cm (12 x 12 in) 30 toallitas/bolsa, con doble bolsa paquete de 450
15697026 30 x 30 cm (12 x 12 in) 10 toallitas/bolsa, en tres bolsas paquete de 300
17274533 30 x 30 cm (12 x 12 in) 10 toallitas/bolsa, en tres bolsas paquete de 300
5 options
Código de producto. 15508735
Marca: Contec™ PSWE0001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elaborado con punto de poliéster 100 % Polynit termosellado y presaturado con una mezcla de 70 % de IPA y agua para inyectables (WFI) destilada del máximo grado. Las toallitas estériles con bajo contenido de endotoxinas PROSAT™ contienen un bajo número de partículas y fibras, y ofrecen un uso idóneo en áreas de contacto de productos. Cada lote de toallitas tiene garantizado un nivel de endotoxinas de menos de <1EU por dispositivo.
  • Toallas de punto de poliéster 100 % interlock lavadas en sala limpia
  • La toalla con borde sellado produce un nivel muy bajo de partículas y fibras y es ideal para su uso en áreas de contacto de productos
  • Los niveles de saturación controlados reducen en gran medida el uso de disolventes, COV y residuos.’
  • Niveles de endotoxinas garantizados de <1 EU por dispositivo
  •  El pequeño número de toallas por bolsa resellable es perfecto para preservar la esterilidad y desperdiciar menos unidades.
  • Compatible con salas limpias ISO Clase 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pre-saturated Cleanroom Wipe
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 140 gsm
Estructura Punto interlock sin corrimiento
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Para utilizar con (aplicación) Salas blancas farmacéuticas más críticas
Cantidad de embalaje 10 toallitas/bolsa, en tres bolsas
Tela 2 capas
Solución de saturación 70% IPA/ 30% Agua DI, grado USP
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CONTEC PROSAT STERILE POLYNIT HEATSEAL 70/30 IPA & WFI
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol