Learn More
Contec™ Toallas estériles con baja concentración de endotoxinas PROSAT™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15697026 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Cantidad de embalaje:
10 toallitas/bolsa, en tres bolsas
30 toallitas/bolsa, con doble bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 450
paquete de 550
Código de producto. 15697026
Marca: Contec™ PSWE0003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elaborado con punto de poliéster 100 % Polynit termosellado y presaturado con una mezcla de 70 % de IPA y agua para inyectables (WFI) destilada del máximo grado. Las toallitas estériles con bajo contenido de endotoxinas PROSAT™ contienen un bajo número de partículas y fibras, y ofrecen un uso idóneo en áreas de contacto de productos. Cada lote de toallitas tiene garantizado un nivel de endotoxinas de menos de <1EU por dispositivo.
  • Toallas de punto de poliéster 100 % interlock lavadas en sala limpia
  • La toalla con borde sellado produce un nivel muy bajo de partículas y fibras y es ideal para su uso en áreas de contacto de productos
  • Los niveles de saturación controlados reducen en gran medida el uso de disolventes, COV y residuos.’
  • Niveles de endotoxinas garantizados de <1 EU por dispositivo
  •  El pequeño número de toallas por bolsa resellable es perfecto para preservar la esterilidad y desperdiciar menos unidades.
  • Compatible con salas limpias ISO Clase 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pre-saturated Cleanroom Wipe
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 140 gsm
Estructura Punto interlock sin corrimiento
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 30 x 30 cm (12 x 12 in)
Para utilizar con (aplicación) Salas blancas farmacéuticas más críticas
Cantidad de embalaje 10 toallitas/bolsa, en tres bolsas
Tela 2 capas
Solución de saturación 70% IPA/ 30% Agua DI, grado USP
Esterilidad Estéril