Learn More
Contec Toallitas PROSAT ReFIBE
Tienda Contec Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 9 in
12 x 12 in
Esterilidad:
Estéril
No estéril
missing translation for 'unitSize'
paquete de 400
paquete de 600
Description
- El poliéster de 100 % tejido reciclado e higienizado proporciona bajos niveles de partículas y fibras
- Resistente a la abrasión y a los productos químicos
- Toallita de textura suave que limpia las superficies sin rayarlas
- Fabricado con plástico 100 % reciclado que aleja el plástico de los océanos y los vertederos
- Ayuda a la organización a reducir su impacto ambiental y cumplir sus objetivos de sustentabilidad
- Las toallitas presaturadas reducen el uso de disolventes y las emisiones de COV
- Garantiza una saturación uniforme de cada toallita con independencia del operador
- La bolsa resellable mantiene los niveles de saturación durante todo el uso y facilita la extracción con un paño.
- Los bordes sellados cortados con láser sellan las fibras en el borde de las toallitas para evitar que se desprendan.
- Esterilidad validada con un SAL de 10-6, adecuada para su uso en salas limpias del grado más alto.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Toallas |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 230 mm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 230 mm |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Peso base | 124 gsm |
| Estructura | Tejido de punto interlock, filamento continuo |
| Desechables | Un solo uso |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction