Learn More
Contec™ Toallas Polynit tejidas presaturadas PROSAT™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17244533 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
15 x 23 cm (6 x 9 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Solución de saturación:
70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad de embalaje:
20 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja
20 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja (Apilado en plano)
20 toallitas/bolsa, 24 bolsas/caja
20 toallitas/bolsa, 24 bolsas/caja (Plegado)
20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja
20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja (Plegado por la mitad)
20 toallitas/bolsa, 64 bolsas/caja
20/paq.; 1 paq./OB1; 5 OB1/OB2; 8 OB2/Caja
20/paq.; 5 paq./OB1; 1 OB1/OB2; 8 OB2/Caja
30 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja
30 toallitas/bolsa, 30 bolsas/caja (Apilado en plano)
30/bolsa, 20 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 400
paquete de 480
paquete de 600
paquete de 800
paquete de 900
Código de producto. Dimensiones (L x An) Solución de saturación Esterilidad Cantidad de embalaje unitSize
17244533 30 x 30 cm (12 x 12 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja (Apilado en plano) paquete de 400
17274523 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 24 bolsas/caja (Plegado) paquete de 480
17294513 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada No estéril 30 toallitas/bolsa, 30 bolsas/caja (Apilado en plano) paquete de 900
17224533 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20/paq.; 5 paq./OB1; 1 OB1/OB2; 8 OB2/Caja paquete de 800
17234533 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20/paq.; 1 paq./OB1; 5 OB1/OB2; 8 OB2/Caja paquete de 800
16585274 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 64 bolsas/caja paquete de 160
16645534 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 24 bolsas/caja paquete de 480
15674937 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja (Plegado por la mitad) paquete de 800
15197915 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja paquete de 800
15534045 30 x 30 cm (12 x 12 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 400
16459579 30 x 30 cm (12 x 12 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada No estéril 30 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 600
15187915 15 x 23 cm (6 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 30/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 600
16675534 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja paquete de 800
13 options
Código de producto. 17244533
Marca: Contec™ PSPS0091BPR
Limpie las superficies y los equipos de entornos críticos donde se necesitan disolventes agresivos.Las toallas de punto Polynit presaturadas Contec™ PROSAT™ son toallas de poliéster prehumedecidas para limpieza general.
Limpie las superficies y los equipos de entornos críticos donde se necesitan disolventes agresivos.Las toallas de punto Polynit presaturadas Contec™ PROSAT™ son toallas de poliéster prehumedecidas para limpieza general.Las toallas presentan una textura con tejido interlock de filamento continuo para una buena absorbencia de disolventes, resistencia a la abrasión y resistencia química.
  • Ideales para aplicaciones en las que se necesitan grandes cantidades de toallas o disolventes agresivos para limpiar superficies y equipos
  • Disponibles con alcohol isopropílico al 100 % de grado SEMI y alcohol isopropílico al 70 % de grado USP, agua desionizada al 30 %
  • Generación extremadamente baja de partículas y fibras
  • Limpieza suave, no abrasiva y texturizada sin rayar las superficies
1916560
  • Las toallitas de poliéster prehumedecidas están diseñadas para la limpieza general en entornos ISO clase 5 (FED-STD-209E clase 100/M3.5).
  • Perfectas para limpiar las superficies exteriores de los productos y limpiar las superficies interiores de las herramientas de proceso u otros equipos
19165631 ∣ 19160965 ∣ 19038564
  • Las toallitas de peso estándar están compuestas al 100 % de poliéster texturizado con tejido interlock de filamento continuo para una buena absorbencia de disolventes, resistencia a la abrasión y resistencia química.
  • Selladas con calor y saturadas con varias mezclas de alcohol isopropílico y agua desionizada
  • Bajo contenido en partículas y compuestos extraíbles
  • Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO clase 4 (FED-STD-209E clase 10/M2.5)
19038565 ∣ 19033771 ∣ 19120816 ∣ 19120817 ∣ 19047635
  • Las toallitas estériles están disponibles con esterilización validada según un nivel garantizado de esterilización 10-6 conforme a las directrices AAMI/ISO 11137 Método 1 para la esterilización de dispositivos médicos.
  • Las toallas estériles de punto Polnynit PROSAT™ están debidamente envasadas para su uso en áreas estériles y son ideales para limpiar artículos antes de la limpieza de los espacios de paso y ambiental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita presaturada
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 140 g/m2
Estructura Tejido de piqué sin corrimiento
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 30 x 30 cm (12 x 12 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y barrido en entornos de salas limpias
Cantidad de embalaje 20 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja (Apilado en plano)
Tela 1 capa
Solución de saturación 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada
Esterilidad Estéril
Grado USP
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.