Descripción
Limpie las superficies y los equipos de entornos críticos donde se necesitan disolventes agresivos.Las toallas de punto Polynit presaturadas Contec™ PROSAT™ son toallas de poliéster prehumedecidas para limpieza general.Las toallas presentan una textura con tejido interlock de filamento continuo para una buena absorbencia de disolventes, resistencia a la abrasión y resistencia química.
- Ideales para aplicaciones en las que se necesitan grandes cantidades de toallas o disolventes agresivos para limpiar superficies y equipos
- Disponibles con alcohol isopropílico al 100 % de grado SEMI y alcohol isopropílico al 70 % de grado USP, agua desionizada al 30 %
- Generación extremadamente baja de partículas y fibras
- Limpieza suave, no abrasiva y texturizada sin rayar las superficies
1916560
- Las toallitas de poliéster prehumedecidas están diseñadas para la limpieza general en entornos ISO clase 5 (FED-STD-209E clase 100/M3.5)
- Perfectas para limpiar las superficies exteriores de los productos y limpiar las superficies interiores de las herramientas de proceso u otros equipos
19165631 ∣ 19160965 ∣ 19038564
- Las toallitas de peso estándar están compuestas al 100 % de poliéster texturizado con tejido interlock de filamento continuo para una buena absorbencia de disolventes, resistencia a la abrasión y resistencia química
- Selladas con calor y saturadas con varias mezclas de alcohol isopropílico y agua desionizada
- Bajo contenido en partículas y compuestos extraíbles
- Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO clase 4 (FED-STD-209E clase 10/M2.5)
19038565 ∣ 19033771 ∣ 19120816 ∣ 19120817 ∣ 19047635
- Las toallitas estériles están disponibles con esterilización validada según un nivel garantizado de esterilización 10-6 conforme a las directrices AAMI/ISO 11137 Método 1 para la esterilización de dispositivos médicos
- Las toallas estériles de punto Polnynit PROSAT™ están debidamente envasadas para su uso en áreas estériles y son ideales para limpiar artículos antes de la limpieza de los espacios de paso y ambiental
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita presaturada |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Peso base | 140 gsm |
| Estructura | No-run pique knit |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 23 x 23 cm (9 x 9 in.) |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y barrido en entornos de salas limpias |
| Cantidad de embalaje | 20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja |
| Tela | 1 capa |
| Mostrar más |