Learn More
Contec™ Toallas Polynit tejidas presaturadas PROSAT™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15674937 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
15 x 23 cm (6 x 9 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Solución de saturación:
70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad de embalaje:
20 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja
20 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja (Apilado en plano)
20 toallitas/bolsa, 24 bolsas/caja
20 toallitas/bolsa, 24 bolsas/caja (Plegado)
20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja
20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja (Plegado por la mitad)
20 toallitas/bolsa, 64 bolsas/caja
20/paq.; 1 paq./OB1; 5 OB1/OB2; 8 OB2/Caja
20/paq.; 5 paq./OB1; 1 OB1/OB2; 8 OB2/Caja
30 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja
30 toallitas/bolsa, 30 bolsas/caja (Apilado en plano)
30/bolsa, 20 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 400
paquete de 480
paquete de 600
paquete de 800
paquete de 900
Código de producto. Dimensiones (L x An) Solución de saturación Esterilidad Cantidad de embalaje unitSize
15674937 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja (Plegado por la mitad) paquete de 800
17274523 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 24 bolsas/caja (Plegado) paquete de 480
17294513 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada No estéril 30 toallitas/bolsa, 30 bolsas/caja (Apilado en plano) paquete de 900
17224533 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20/paq.; 5 paq./OB1; 1 OB1/OB2; 8 OB2/Caja paquete de 800
17234533 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20/paq.; 1 paq./OB1; 5 OB1/OB2; 8 OB2/Caja paquete de 800
17244533 30 x 30 cm (12 x 12 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja (Apilado en plano) paquete de 400
16585274 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 64 bolsas/caja paquete de 160
16645534 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 24 bolsas/caja paquete de 480
15197915 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja paquete de 800
15534045 30 x 30 cm (12 x 12 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 400
16459579 30 x 30 cm (12 x 12 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada No estéril 30 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 600
15187915 15 x 23 cm (6 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 30/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 600
16675534 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja paquete de 800
13 options
Código de producto. 15674937
Marca: Contec™ PSPS0093
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Limpie las superficies y los equipos de entornos críticos donde se necesitan disolventes agresivos.Las toallas de punto Polynit presaturadas Contec™ PROSAT™ son toallas de poliéster prehumedecidas para limpieza general.
Limpie las superficies y los equipos de entornos críticos donde se necesitan disolventes agresivos.Las toallas de punto Polynit presaturadas Contec™ PROSAT™ son toallas de poliéster prehumedecidas para limpieza general.Las toallas presentan una textura con tejido interlock de filamento continuo para una buena absorbencia de disolventes, resistencia a la abrasión y resistencia química.
  • Ideales para aplicaciones en las que se necesitan grandes cantidades de toallas o disolventes agresivos para limpiar superficies y equipos
  • Disponibles con alcohol isopropilo al 100 % de grado SEMI y alcohol isopropilo al 70 % grado USP, agua desionizada al 30 %
  • Generación extremadamente baja de partículas y fibras
  • Limpieza suave, no abrasiva y texturizada sin rayar las superficies
1916560
  • Toallas de poliéster prehumedecidas para la limpieza general en entornos ISO Clase 5 (FED-STD-209E Clase 100/M3.5)
  • Perfectas para limpiar las superficies exteriores de los productos y limpiar las superficies interiores de las herramientas de proceso u otros equipos
19165631 ∣ 19160965 ∣ 19038564
  • Las toallas de peso estándar están hechas de poliéster 100 % texturizado con tejido interlock de filamento continuo para una buena absorbencia de disolventes, resistencia a la abrasión y resistencia química
  • Selladas con calor y saturadas con varias mezclas de alcohol isopropílico y agua desionizada
  • Bajo contenido en partículas y compuestos extraíbles
  • Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO Clase 4 (FED-STD-209E Clase 10/M2.5)
19038565 ∣ 19033771 ∣ 19120816 ∣ 19120817 ∣ 19047635
  • Las toallas estériles están disponibles con esterilización validada según un nivel garantizado de esterilización 10-6 conforme a las directrices AAMI/ISO 11137 Método 1 para la esterilización de dispositivos médicos.
  • Las toallas estériles de punto Polnynit PROSAT™ están debidamente envasadas para su uso en áreas estériles y son ideales para limpiar artículos antes de la limpieza de los espacios de paso y ambiental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita presaturada
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 140 g/m2
Estructura No-run pique knit
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y barrido en entornos de salas limpias
Cantidad de embalaje 20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja (Plegado por la mitad)
Tela 1 capa
Solución de saturación 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada
Esterilidad Estéril
Grado USP