Learn More
Contec™ Toallas Polynit tejidas presaturadas PROSAT™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15197915 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
15 x 23 cm (6 x 9 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Solución de saturación:
70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad de embalaje:
20 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja
20 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja (Apilado en plano)
20 toallitas/bolsa, 24 bolsas/caja
20 toallitas/bolsa, 24 bolsas/caja (Plegado)
20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja
20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja (Plegado por la mitad)
20 toallitas/bolsa, 64 bolsas/caja
20/paq.; 1 paq./OB1; 5 OB1/OB2; 8 OB2/Caja
20/paq.; 5 paq./OB1; 1 OB1/OB2; 8 OB2/Caja
30 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja
30 toallitas/bolsa, 30 bolsas/caja (Apilado en plano)
30/bolsa, 20 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 400
paquete de 480
paquete de 600
paquete de 800
paquete de 900
Código de producto. Dimensiones (L x An) Solución de saturación Esterilidad Cantidad de embalaje unitSize
15197915 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja paquete de 800
17274523 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 24 bolsas/caja (Plegado) paquete de 480
17294513 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada No estéril 30 toallitas/bolsa, 30 bolsas/caja (Apilado en plano) paquete de 900
17224533 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20/paq.; 5 paq./OB1; 1 OB1/OB2; 8 OB2/Caja paquete de 800
17234533 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20/paq.; 1 paq./OB1; 5 OB1/OB2; 8 OB2/Caja paquete de 800
17244533 30 x 30 cm (12 x 12 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja (Apilado en plano) paquete de 400
16585274 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 64 bolsas/caja paquete de 160
16645534 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 24 bolsas/caja paquete de 480
15674937 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja (Plegado por la mitad) paquete de 800
15534045 30 x 30 cm (12 x 12 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 400
16459579 30 x 30 cm (12 x 12 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada No estéril 30 toallitas/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 600
15187915 15 x 23 cm (6 x 9 in) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 30/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 600
16675534 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada Estéril 20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja paquete de 800
13 options
Código de producto. 15197915
Marca: Contec™ PSPS0076
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Limpie las superficies y los equipos de entornos críticos donde se necesitan disolventes agresivos.Las toallas de punto Polynit presaturadas Contec™ PROSAT™ son toallas de poliéster prehumedecidas para limpieza general.
Limpie las superficies y los equipos de entornos críticos donde se necesitan disolventes agresivos.Las toallas de punto Polynit presaturadas Contec™ PROSAT™ son toallas de poliéster prehumedecidas para limpieza general.Las toallas presentan una textura con tejido interlock de filamento continuo para una buena absorbencia de disolventes, resistencia a la abrasión y resistencia química.
  • Ideales para aplicaciones en las que se necesitan grandes cantidades de toallas o disolventes agresivos para limpiar superficies y equipos
  • Disponibles con alcohol isopropílico al 100 % de grado SEMI y alcohol isopropílico al 70 % de grado USP, agua desionizada al 30 %
  • Generación extremadamente baja de partículas y fibras
  • Limpieza suave, no abrasiva y texturizada sin rayar las superficies
1916560
  • Las toallitas de poliéster prehumedecidas están diseñadas para la limpieza general en entornos ISO clase 5 (FED-STD-209E clase 100/M3.5).
  • Perfectas para limpiar las superficies exteriores de los productos y limpiar las superficies interiores de las herramientas de proceso u otros equipos
19165631 ∣ 19160965 ∣ 19038564
  • Las toallitas de peso estándar están compuestas al 100 % de poliéster texturizado con tejido interlock de filamento continuo para una buena absorbencia de disolventes, resistencia a la abrasión y resistencia química.
  • Selladas con calor y saturadas con varias mezclas de alcohol isopropílico y agua desionizada
  • Bajo contenido en partículas y compuestos extraíbles
  • Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO clase 4 (FED-STD-209E clase 10/M2.5)
19038565 ∣ 19033771 ∣ 19120816 ∣ 19120817 ∣ 19047635
  • Las toallitas estériles están disponibles con esterilización validada según un nivel garantizado de esterilización 10-6 conforme a las directrices AAMI/ISO 11137 Método 1 para la esterilización de dispositivos médicos.
  • Las toallas estériles de punto Polnynit PROSAT™ están debidamente envasadas para su uso en áreas estériles y son ideales para limpiar artículos antes de la limpieza de los espacios de paso y ambiental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita presaturada
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 140 g/m2
Estructura Tejido de piqué sin corrimiento
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y barrido en entornos de salas limpias
Cantidad de embalaje 20 toallitas/bolsa, 40 bolsas/caja
Tela 1 capa
Solución de saturación 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada
Esterilidad Estéril
Grado USP
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CONTEC PROSAT STERILE POLYNIT HEATSEAL 70/30 IPA & DI WATER PSPS0091
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol