Descripción
- 100 % poliéster texturizado tejido con bordes sellados cortados con láser para niveles muy bajos de partículas y fibras.
- Las toallas de poliéster son químicamente resistentes y excepcionalmente bajas en partículas y fibras.
- Un tejido de punto interlock crea una tela duradera, y la adición de una puntada adicional periódica de un tejido de punto interlock de filamento continuo evita que la tela se deshaga creando una tela aún más duradera con bordes resistentes.
- Las toallas se lavan y se envasan en una sala limpia ISO de clase 4.
- A través de años de mejora continua, hemos creado procesos que minimizan los residuos no volátiles (NVR) y las partículas, obteniendo así una toallita absorbente con una excelente funcionalidad.
- Las toallitas presaturadas aseguran una saturación uniforme de cada toallita, independientemente del operador.
- Las toallitas presaturadas pueden aumentar el control y la responsabilidad de los disolventes, así como reducir las emisiones de VOC.
- Las toallitas se suministran en bolsitas prácticas y fáciles de usar para despegar y volver a sellar o en envases rellenables.
- Características y ventajas:
- Recomendado para entornos ISO de clase 3 a 8
- Borde sellado para reducir la generación de partículas y fibras
- El tejido 100 % poliéster es resistente a la abrasión y a los productos químicos
- Bajo contenido en partículas y contaminantes extraíbles
- Las toallitas presaturadas reducen las emisiones de VOC y el uso de disolventes
- La bolsa resellable conserva la limpieza y reduce la evaporación del disolvente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Color | Blanco |
| Bordes | Borde sellado |
| Dimensiones (L x An) | 9 x 9 in |
| Cantidad de embalaje | 20 Bolsas/Caja |
| Solución de saturación | 70% IPA/30% Agua DI |
| Mostrar más |