Learn More
Contec™ Toallitas selladas con calor PROSAT™ Polynit
BIOPHARMA
Código de producto. 16665534 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
230 x 230 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 800
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
16665534 230 x 230 mm paquete de 800
1 options
Código de producto. 16665534 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PSPS0046
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las toallas selladas con calor PROSAT™ Polynit están hechas de punto de poliéster texturizado 100 % con bordes sellados cortados con láser para producir niveles muy bajos de partículas y fibras.
Las toallas de poliéster son químicamente resistentes y excepcionalmente bajas en partículas y fibras. Un tejido de punto interlock crea una tela duradera, y la adición de una puntada adicional periódica de un tejido de punto interlock de filamento continuo evita que la tela se deshaga creando una tela aún más duradera con bordes resistentes.
Las toallitas presaturadas aseguran una saturación uniforme de cada toallita, independientemente del operador. Las toallitas presaturadas pueden aumentar el control y la responsabilidad de los disolventes, así como reducir las emisiones de VOC. Las toallitas se suministran en bolsitas prácticas y fáciles de usar para despegar y volver a sellar o en envases rellenables.
Características y ventajas
  • Borde sellado para reducir la generación de partículas y fibras
  • El tejido 100 % poliéster es resistente a la abrasión y a los productos químicos
  • Bajo contenido en partículas y contaminantes extraíbles
  • Las toallitas presaturadas reducen las emisiones de VOC y el uso de disolventes
  • La bolsa resellable conserva la limpieza y reduce la evaporación del disolvente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita termosellada
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Bordes Cortado con láser, sellado
Dimensiones (L x An) 230 x 230 mm
Cantidad de embalaje 50/Bolsita; 16 bolsas/caja
Solución de saturación 5% PA de grado semiconductory 95% agua desionizada
Grado Semigrado