Learn More
Cloruro de propionil, 99,5 %, libre de fosgeno, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Propionyl chloride |
Punto de fusión | -94.0°C |
Densidad | 1.0590g/mL |
Punto de ebullición | 80.0°C |
Temperatura de inflamación | 6°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.4% min. (GC) |
Fórmula lineal | C2H5COCl |
Cantidad | 500 g |
Gravedad específica | 1.059 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Propionyl chloride, phosgene free
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.