Learn More
Ácido propiólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737266
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
471-25-0
C3H2O2
70.05
MFCD00004360
UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
10110
CHEBI:33199
ácido prop-2-inoico
OC(=O)C#C
471-25-0
C3H2O2
70.05
MFCD00004360
UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
10110
CHEBI:33199
ácido prop-2-inoico
OC(=O)C#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Propiolic acid
Punto de fusión 16.0°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 153.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CCO2H
Índice de refracción 1.4315 to 1.4335
Cantidad 10 mL
Índice Merck 15, 7935
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propiolic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.