Learn More
Acrilato de propargil, 96 %, estabilizado con ca. 200 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
30.10€ - 91.90€
Identificadores de productos químicos
CAS | 10477-47-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6O2 |
Peso molecular (g/mol) | 110.11 |
Número MDL | MFCD00078451 |
Clave InChI | WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | propargyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-propynyl ester, acrylic acid propargyl ester, 2-propenoic acid, 2-propyn-1-yl ester, 2-propynyl acrylate, prop-2-yn-1-yl acrylate, acmc-1c257, prop-2-yn-1-yl prop-2-enoate, propargyl acrylate, |
PubChem CID | 82655 |
SMILES | C=CC(=O)OCC#C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11367396
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09383.04 |
2 g |
30.10€
2 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11377396
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09383.09 |
10 g |
91.90€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesSe utiliza como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Identificadores de productos químicos
10477-47-1 | |
110.11 | |
WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N | |
82655 |
C6H6O2 | |
MFCD00078451 | |
propargyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-propynyl ester, acrylic acid propargyl ester, 2-propenoic acid, 2-propyn-1-yl ester, 2-propynyl acrylate, prop-2-yn-1-yl acrylate, acmc-1c257, prop-2-yn-1-yl prop-2-enoate, propargyl acrylate, | |
C=CC(=O)OCC#C |
Especificaciones
Propargyl acrylate | |
10477-47-1 | |
43°C (109°F) | |
C6H6O2 | |
MFCD00078451 | |
1902961 | |
WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-in-1-il prop-2-enoato | |
82655 | |
96% |
stabilized with ≈200ppm BHT | |
138°C | |
Pungent | |
H2C=CHCO2CH2C≡CH | |
UN3272 | |
propargyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-propynyl ester, acrylic acid propargyl ester, 2-propenoic acid, 2-propyn-1-yl ester, 2-propynyl acrylate, prop-2-yn-1-yl acrylate, acmc-1c257, prop-2-yn-1-yl prop-2-enoate, propargyl acrylate, | |
C=CC(=O)OCC#C | |
110.11 | |
110.11 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H315-H319-H335
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement
P273-P305+P351+P338-P302+P352
Avoid release to the environment.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Advertencia
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:ÉSTERES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : De 2 °C a 8 °C
RUO – Research Use Only