Learn More
Acrilato de propargil, 96 %, estabilizado con ca. 200 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377396 10 g 10 g
11367396 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09383.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.20€
    84.65€ / 10 g
    Ahorro 9.55€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10477-47-1 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10477-47-1
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Número MDL MFCD00078451
Clave InChI WPBNLDNIZUGLJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-propynyl ester, acrylic acid propargyl ester, 2-propenoic acid, 2-propyn-1-yl ester, 2-propynyl acrylate, prop-2-yn-1-yl acrylate, acmc-1c257, prop-2-yn-1-yl prop-2-enoate, propargyl acrylate,
PubChem CID 82655
SMILES C=CC(=O)OCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl acrylate
Nombre de nota stabilized with ≈200ppm BHT
Densidad 0.995
Punto de ebullición 138°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal H2C=CHCO2CH2C≡CH
Índice de refracción 1.446
Cantidad 10 g
Número UN UN3272
Beilstein 1902961
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Nombre IUPAC prop-2-yn-1-yl prop-2-enoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 96%