Learn More
Bochem™ Quemador de seguridad de gas propano
Marca: Bochem™ 7410S
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Permite el trabajo del vidrio• Llama auxiliar
• Conforme DIN 30665
• Quemador de latón niquelado, zócalo de fundición
• Quemador φ 13mm, H 160mm.
Especificaciones
Quemador de seguridad de gas | |
Níquel, acero | |
170 mm | |
1300°C | |
0,8 kg |
Gas natural, propano | |
78 mm | |
Válvula de aguja | |
1 unidad |