Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ WAX-10
Seleccione columnas las para LC ProPac WAX-10 para obtener una eficiencia y una resolución excepcionalmente altas al separar variantes de proteínas.
Marca: Thermo Scientific™ 055150
418.29 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 para obtener una eficiencia y una resolución excepcionalmente altas al separar variantes de proteínas mediante intercambio aniónico. Las columnas ProPac, basadas en una partícula principal de 10 µm no porosa que proporciona estabilidad de presión, pueden resolver isoformas que varían en un solo residuo cargado. Una fina capa hidrófila evita las interacciones secundarias no deseadas. La superficie de intercambio aniónico injertada proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener separaciones de alta eficacia y capacidad moderada.
Maximizar la resolución- La columna para LC ProPac WAX-10 es un intercambiador de aniones débiles con un grupo amino funcional terciario.
- Los tamaños de columna van desde los 2 mm de D.I. para el trabajo analítico, hasta los 22 mm de D.I. para el trabajo semipreparado.
- Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de variantes de proteínas estrechamente relacionadas
- Separaciones de alta resolución inigualables
- Picos de alta eficiencia con una excelente recuperación
- Capacidad superior a la de otras columnas basadas en partículas no porosas
- Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote superior elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de calidad
Especificaciones
Precolumna | |
50 mm | |
10 μm | |
No poroso | |
Amina terciaria | |
Polímero esférico, no poroso | |
Intercambio iónico | |
Bio-LC |
4 mm | |
3000 psi (207 bar) | |
De 2 a 12 | |
60°C | |
ProPac | |
Intercambio iónico | |
Precolumna |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.