Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ SCX-10
Separe variantes de proteínas en matrices complejas con las columnas para LC ProPac SCX-10, que proporcionan una resolución excepcionalmente alta.
Marca: Thermo Scientific™ 088773
Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg
Descripción
Separe proteínas y sus variantes con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10, que proporcionan una resolución excepcionalmente alta. Las columnas ProPac, basadas en las fases estacionarias compuestas de gránulos poliméricos no porosos de 10 µm, resuelven las isoformas que varían en un solo residuo cargado. Una fina capa hidrófila injertada en el núcleo de la partícula elimina las interacciones secundarias no deseadas. La superficie de intercambio catiónico proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada.
- Partícula principal no porosa que da como resultado unos picos de alta eficacia y unas separaciones de alta resolución de las variantes de las proteínas
- Capa hidrófila que evita interacciones secundarias no deseadas
- Superficie de intercambio de cationes injertada que proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada
- Útil para la caracterización de variantes de proteínas relacionadas
Especificaciones
Conjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes) | |
1 mL/min | |
3000 psi (207 bar) | |
10 μm | |
No poroso | |
Sulfonato | |
Polímero esférico, no poroso | |
Intercambio iónico | |
Intercambio catiónico/proteínas |
4 mm | |
250 mm | |
pH 2-12, 80 % compatible con acetonitrilo, acetona, metanol, compatible con detergentes no iónicos ni zwitteriónicos, no compatible con detergentes catiónicos | |
Desde 2 hasta 12 | |
60 °C | |
ProPac | |
Intercambio iónico | |
Conjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.