Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ IMAC-10
Separe proteínas de interés con una sola columna en un ciclo de gradiente de alta resolución con las columnas para LC ProPac IMAC-10.
Marca:  Thermo Scientific™ 063710
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311873
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Separe proteínas de interés con una sola columna en un ciclo de gradiente de alta resolución con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ IMAC-10. Estas columnas de análisis para HPLC semipreparativas proporcionan separaciones de gran pureza de proteínas con unión de metal y una elevada capacidad de carga para aplicaciones de purificación de proteínas. El uso de pequeñas partículas de resina no porosas genera picos estrechos de gran eficacia con una amplitud de banda mínima debida a la dispersión. Utilice columnas de carga para cargar las columnas para LC ProPac IMAC-10 pero evite que la solución metálica entre en contacto con el sistema.
Especificidad adaptada para separación de proteínas mediante IMAC
  • Control de retención por concentración de imidazol o gradiente de pH
  • Estables con un pH de entre 2 y 12, compatibles con reactivos de purificación de proteínas habituales (detergentes no iónicos y agentes reductores)
  • Eficaces en condiciones de HPLC de desnaturalización o nativas
  • Amplia gama de aplicaciones específicas para metales, incluida la separación de variantes de agregación de proteínas con etiqueta de His, el análisis de péptidos priónicos y la separación de anticuerpos monoclonales
  • Envío gratuito con cualquier metal y disponible para cargarse con el metal que desee
  • Columnas reutilizables con especificidad adaptada para metales
  • Resuelva proteínas objetivo con una sola columna en un ciclo de gradiente de alta resolución
  • Separaciones de gran pureza de proteínas de unión de metal
Incluye: Granos de polímero no porosos de 10 μm, cubiertos con una capa hidrófila e injertados con cadenas poli (IDA).
Especificaciones
Especificaciones
Columna de carga
De 0,1 a 10 ml/min
50 mm
10 μm
No poroso
Injertos de Lysozyne Poly (IDA)
Polímero esférico, no poroso
Separación por afinidad
9 mm
Columna ProPac IMAC-10
3000 psi (207 bar)
De 2 a 12
60 °C
ProPac
Separación de proteínas con unión de metal
Loading Column