Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ IMAC-10
Separe proteínas de interés con una sola columna en un ciclo de gradiente de alta resolución con las columnas para LC ProPac IMAC-10.
Marca: Thermo Scientific™ 063274
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Separe proteínas de interés con una sola columna en un ciclo de gradiente de alta resolución con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ IMAC-10. Estas columnas de análisis para HPLC semipreparativas proporcionan separaciones de gran pureza de proteínas con unión de metal y una elevada capacidad de carga para aplicaciones de purificación de proteínas. El uso de pequeñas partículas de resina no porosas genera picos estrechos de gran eficacia con una amplitud de banda mínima debida a la dispersión. Utilice columnas de carga para cargar las columnas para LC ProPac IMAC-10 pero evite que la solución metálica entre en contacto con el sistema.
Especificidad adaptada para separación de proteínas mediante IMAC- Control de retención por concentración de imidazol o gradiente de pH
- Estables con un pH de entre 2 y 12, compatibles con reactivos de purificación de proteínas habituales (detergentes no iónicos y agentes reductores)
- Eficaces en condiciones de HPLC de desnaturalización o nativas
- Amplia gama de aplicaciones específicas para metales, incluida la separación de variantes de agregación de proteínas con etiqueta de His, el análisis de péptidos priónicos y la separación de anticuerpos monoclonales
- Envío gratuito con cualquier metal y disponible para cargarse con el metal que desee.
- Columnas reutilizables con especificidad adaptada para metales
- Resuelva proteínas objetivo con una sola columna en un ciclo de gradiente de alta resolución
- Separaciones de gran pureza de proteínas de unión de metal
Especificaciones
Columna de análisis | |
1 mL/min | |
250 mm | |
pH 2 a 12, compatible con la mayoría de los reactivos usados en purificación de proteínas IMAC, incluido EtOH, urea, NaCl, detergentes no iónicos, glicerol, ácido acético, guanidina, HCI | |
De 2 a 12 | |
60°C | |
ProPac | |
Separación de proteínas con unión de metal | |
Columna de análisis |
2 mm | |
Sistema HPLC UltiMate 3000 | |
3000 psi (207 bar) | |
10 μm | |
No poroso | |
Injertos de Lysozyne Poly (IDA) | |
Polímero esférico, no poroso | |
Separación por afinidad |