Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Regenerated Cellulose Membrane
HPLC performance tested
Marca: Fisherbrand™
269.99 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- ProFill
- Filtro de jeringa de HPLC
- Celulosa regenerada (RC)
- Membranas de baja extracción y carcasa
- Carcasa de polipropileno
- Entrada Luer Lock mejorada que evita fugas.
Especificaciones
Marrón | |
Celulosa regenerada | |
4,91 cm2 | |
Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP | |
6.2bar | |
30 mm |
Filtro de jeringa de HPLC | |
0,45 μm | |
< 0,137 ml | |
No | |
100 |