Learn More
Liebherr™ Congelador de aire forzado ProfiLine
Utilice estos congeladores para almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los congeladores de aire forzado Liebherr™ ProfiLine incluyen recipientes con interior cromado, de níquel y acero, y estantes de rejilla con revestimiento de plástico.
3276.52€ - 6745.00€
Especificaciones
Fondo interior (métrico) | 65 cm |
---|---|
Altura (métrico) interior | 155 cm |
Tensión | 220/240 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Refrigerante | R290 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12938604
|
Liebherr™
GGPV 1470 |
1427 L |
6745.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12395493
|
Liebherr™
GGPV 6570 |
601 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Gastronorm ProfiLine recirculated air freezer
- Steel SwingLine design door
- Fitted lock
- Electronic control system
- External digital temperature display
Especificaciones
65 cm | |
220/240 V | |
R290 |
155 cm | |
50/60 Hz |