Learn More
IKA™ Fermentos HABITAT, paquete de pared doble de 10 l
El paquete de fermentos de HABITAT para la investigación del biorreactor HABITAT contiene un recipiente de vidrio de pared doble de 10 l, así como una unidad de agitación adecuada, para aplicaciones de fermentación.
Marca:  IKA™ 0010007662
Detalles adicionales : Peso : 21.90000kg
Código de producto. 17745089
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Junto con el paquete de torre de control disponible por separado (por ejemplo, el fermento HABITAT), recibirá todos los componentes necesarios para un cultivo exitoso. Para el control de la temperatura a través del doble revestimiento recomendamos uno de nuestros circuladores como el HRC 2 básico o control.
Contenido de la entrega
  • Soporte 10
  • Recipiente de vidrio HA.gv.dw.10, pared doble
  • Motor Ha.mt.s.10, grande
  • Tubo de cosecha HA.hp.s.10, recto
  • Puerto HA.ino para inoculación
  • Deflector HA.ba.10
  • Aspersor de anillo HA.sp.r.10, 0,5 mm
  • Condensador HA.cn
  • Propulsor de segmentos de 6 aspas HA.ip.b.10 (2 uds.)
  • Sensor de temperatura HA.s.tm.10
  • Sensor de pH HA.s.ph.10
  • Sensor de OD HA.s.do.10
  • Sensor de espuma HA.s.fo
  • Sensor de nivel HA.s.lv.10
  • Juego de cables y tubos HA.cab.dw
  • Matraz de muestras Ha.sf.250 (4 unidades)
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de biorreactor
10 L
21,9 kg
Esterilizable en autoclave
Vidrio de borosilicato