Learn More
IKA™ Fermento HABITAT
El paquete de la torre de control del fermento HABITAT es especialmente adecuado para las aplicaciones de fermentación de HABITAT y se utiliza para vigilar y controlar el bioprocesamiento.
Marca:  IKA™ 0010007546
Detalles adicionales : Peso : 14.00000kg
Código de producto. 17705209
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Control y vigilancia
El bioprocesamiento y todos los parámetros de prueba asociados se pueden controlar y vigilar fácilmente mediante la tablet conectada a la unidad de control y con la ayuda del software intuitivo y fácil de usar. En función del tipo de cultivo, puede elegir entre los modos de funcionamiento por lotes, «fed-batch» o perfusión/continuo. La nueva función de mezcla aleatoria garantiza una mezcla más rápida y eficaz cuando sea necesario. La tablet de 10,4 pulgadas permite el acceso directo a todos los actuadores en la pantalla principal. Una gestión de calibración clara, una descripción general del diagrama y la documentación completa del proceso completan la operación. Dispone de la opción de una versión de software que cumple los requisitos de la norma FDA CFR parte 11.
Suministro de gas
Los controladores de flujo de masa integrados para 4 líneas de gas independientes (para N2, O2, aire y CO2) garantizan una gasificación precisa y ajustable individualmente, que se adapta perfectamente a las necesidades de las células. Se pueden alcanzar caudales de 0-2000 cc/min.
Suministro de líquidos
Las 4 bombas Watson Marlow integradas, con dirección y velocidad ajustables, ofrecen la variabilidad para bombear distintos líquidos hacia dentro o hacia fuera (como ácido, base, agente antiespumante, soluciones de alimentación).
Sensores
La célula HABITAT permite la medición de los siguientes parámetros mediante sensores:
  • pH
  • OD (oxígeno disuelto)
  • máx.
  • Nivel de llenado
  • Espuma
Control de temperatura
El manguito de calentamiento, que se adapta al tamaño del recipiente correspondiente, garantiza un control de temperatura constante y preciso durante el cultivo. (El manguito de calentamiento se incluye con el paquete de recipientes de cultivo celular HABITAT).
Todas las funciones en un solo vistazo
  • Diseño compacto que ahorra espacio; dimensiones: 223 × 402 × 450 mm (An × Pr × Al)
  • Tablet grande para un uso sencillo (10,4 pulgadas)
  • Software intuitivo y fácil de usar con muchas funciones.
  • 4 bombas de carga rápida integradas (Watson Marlow)
  • Conectividad: USB, PC, RS232, Ethernet, entrada de señal externa, bomba externa, unidad de un solo uso, termostato
  • Almacenamiento de datos
  • Suministro de gas con 4 controladores de flujo de masa integrados: por ejemplo, para O2, aire, N2, CO2
  • Indicador LED de estado: visualización de errores inmediata mediante indicador luminoso
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de biorreactor
Silicona
Enchufe de Suiza
14 kg
Fermento S099 HABITAT, tablet con software para biorreactor, HA.pl. Elemento refrigerador Peltier
Desde 0 hasta 14
100/240 V