Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos), interfaz de usuario MCA
With completely configurable hardware, software, and connectivity, Cubis™ II offers a high-performance balance that will align with your unique demands and compliance requirements.
Marca:  Sartorius MCA4202S-2S00-0 QP99
Detalles adicionales : Peso : 7.81000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16263222
  • 8560.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la norma 21 CFR Apartado 11.
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje.
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
4200 g
0.01 g
Automatización motorizada
1 seg.
1 s
Balanza de precisión (2 posiciones)
470 mm
95 mm
120/240 V
1.0 A
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
7 in. TFT táctil en color en formato 16:9
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica; Software QP99
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Sin protector contra corrientes de aire
0°C a +40°C
10 años
240 mm
5,4 kg
100/240 V (±10%)
50/60 Hz (± 5%)