Learn More
Corning™ Accesorios ProCulture™
Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
Marca:  Corning™ 4519-171
Detalles adicionales : Peso : 0.32659kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10777614
  • 607.31€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se utiliza para transferir medios asépticamente, proteger el medio de cultivo celular directamente o añadir gases al espacio de cabeza por encima del medio de cultivo celular
  • Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
  • Uno o dos tubos de acero inoxidable 316 se extienden hasta el fondo del matraz; el otro es de 6 longitudes más cortas.
  • Ambos tubos se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de óxido de polifenileno modificado con empalmes integrados.
  • Los accesorios son totalmente esterilizables en autoclave
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
Especificaciones
2 tubos; estilo de tubo: Angular
Acero inoxidable
Matraz giratorio de brazo lateral angulado de 15 l
Unidad
Esterilizable en autoclave
6,35 mm
Se utiliza para dispersar el medio de cultivo celular con gases para mejorar la producción de células.Â
Inserto, junta tórica, tapón de sellado
Brazo lateral