Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Rabbit Fc Assay Kit
El kit de ensayo de proteínas con etiqueta Fc Pro-Detect™ Rapid es un kit de flujo lateral con varilla de medición de un solo uso para la detección rápida y sencilla de proteínas humanas, de conejo o de ratón con etiqueta Fc en sistemas de expresión y purificación de proteínas
Marca: Thermo Scientific™ A38505
Detalles adicionales : Peso : 0.22680kg
Includes: 10 ensayos
Descripción
- El ensayo de flujo lateral utiliza tiras a base de membrana revestidas con anticuerpos conjugados ligados al colorante específicos de la Fc etiqueta para proporcionar una lectura visual en color para la detección en diez minutos
- Detecte proteínas con etiqueta directamente desde medios de cultivo celular (sobrenadante) o lisados celulares sin ningún tipo de instrumentación o manipulación especial.
- Fácil de adaptar: las tiras de flujo lateral se pueden utilizar en las primeras etapas y durante toda la fase de expresión para controlar y confirmar la expresión del objetivo deseado de la etiqueta de proteína
- Método sencillo y rápido: diluya la muestra con el diluyente suministrado y sumerja en el tira de flujo lateral para resultados visuales en 5-10 minutos
- Sensible: detecta etiquetas de proteína en muestras de sobrenadante o lisado celular de concentraciones bajas de hasta µg/ml
- Específico: el ensayo no reacciona de forma cruzada con lisis común ni reactivos de preparación de proteína
- Fiable: los resultados son similares a otros inmunoensayos de anticuerpos, incluyendo Western Blot y ELISA
- Larga vida útil: estable durante al menos un año a 4 °C
Especificaciones
• 10 tiras de ensayo rápido • Diluyente de muestra, 15 ml Suficiente para 10 determinaciones de ensayo Almacenar a 2–8 °C. |
|
Ensayo rápido de flujo lateral | |
Pro-Detect™ | |
Anticuerpo | |
Rabbit | |
10 ensayos |
Proteínas de conejo con etiqueta FC | |
Cromogénico | |
ensayo | |
10 ensayos | |
Ensayo rápido de flujo lateral | |
Hielo húmedo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.