Learn More
Abnova™ PRKCB Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FS0055.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
MGC41878,PKC-beta,PKCB,PRKCB1,PRKCB2 | |
5579 | |
100 μl |
Tube | |
proteína quinasa C, beta | |
PRKCB | |
ADN/ARN | |
Líquido |