Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora
Marca: Brady™ 114954
Detalles adicionales : Peso : 0.11020kg
Specifications
1 rollo | |
Blanco | |
Mate | |
15,24m | |
0,049 mm | |
5,84 mm |
Etiqueta de impresora | |
Polipropileno | |
Identificación de cables e identificación de inventario de productos, donde se necesita legibilidad y resistencia a la tracción. | |
Continuo | |
De -40 °C a 100 °C |