Learn More
Brady™ Printer Label
Marca: Brady™ 114936
Detalles adicionales : Peso : 0.11340kg
Especificaciones
Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Polietileno | |
Etiqueta de impresora | |
BMP™71 | |
100/Paq. | |
44,25 × 25,4 mm (An × Al) | |
0,144 mm | |
25,40 x 44,45 mm | |
19,25 mm |
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Gris | |
Autolaminado | |
Transferencia térmica | |
Comunicación de datos y voz, marcado de cables y alambres | |
1 | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +70 °C | |
69,85 mm | |
44,25 mm | |
25,40 mm |