Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos y filtros de pretratamiento
Elija uno de estos filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema de purificación de agua de su punto de uso.
Marca: Thermo Scientific™ 09.4003
Detalles adicionales : Peso : 2.01780kg
Descripción
Utilice filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos de su sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™.
Utilice el pretratamiento cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema.Especificaciones
Filtro de pretratamiento para el sistema Smart2Pure. Incluye carcasa del filtro y filtro de 1 µm | |
Smart2Pure, LabTower RO, LabTower TII | |
Filtro de pretratamiento |