Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de alto rendimiento Precision™
Aproveche el calentamiento uniforme, el preciso control de la temperatura y el secado rápido que ofrecen estas estufas de alto rendimiento.
10600.00€
Especificaciones
Temperatura (métrico) | De 15 °C a 325 °C |
---|---|
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Incluye | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Incluye | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15192689
|
Thermo Scientific™
6051 |
39,6 L | 605 | Modelo estándar | 208/230 V 50/60 Hz | N/A | ||||||
Descripción
Para aplicaciones de secado que requieran temperaturas elevadas, control de la temperatura ultrapreciso y amplio intervalo de temperatura de estabilidad de + 15 a 325 °C por encima de la temperatura ambiente, use las estufas de alto rendimiento Thermo Scientific™ Precision™. La construcción de estas estufas es de gran calidad, y cuentan con un aislamiento muy eficaz, de forma que proporcionan una temperatura uniforme con una precisión de ± 0,5 °C con una estabilidad excelente e intercambio de aire en el interior de la cámara.
Controles PID por microprocesador avanzados
- Pantalla LED brillante de las temperaturas reales y de referencia
- Temporizador mecánico de 12 horas integrado junto con termostato de seguridad ajustable por el usuario que permite interrumpir el suministro eléctrico en caso de exceso de temperatura
- Sensor RTD altamente sensible que proporciona una sensibilidad a la temperatura de ± 0,1 °C o superior
- Aislamiento altamente eficaz que garantiza una uniformidad de ± 0,5 °C a 100 °C
Fabricación segura y de bajo consumo energético
- En los laterales de la cámara de acero inoxidable hay montadas turbinas para un secado eficaz
- Todo el interior es de acero inoxidable
- Puerta exterior de acero inoxidable con junta de fibra para garantizar un cierre seguro y hermético
- Cabina de acero laminado en frío y resistente a productos químicos con revestimiento de pintura en polvo
- Seguridad de límite superior con disyuntor incorporado que protege a la estufa frente a picos de tensión
- Junta de fibra de la puerta que evita la pérdida de calor
- Elementos calentadores de baja densidad que garantizan una larga vida útil
- Estantes sin punta separados 4 cm (1,6 pulg) que se extraen fácil y rápidamente para realizar una limpieza a fondo
Modelo 605P:
- Deflector adicional que proporciona un bajo caudal de aire para secar y probar con precisión los materiales alterando mínimamente los componentes volátiles
Modelo 625S:
- Panel de alivio de presión posterior con jaula de retención y puerta frontal de acción positiva que recoge las pruebas de material volátil
Incluye:
Dos estantes sin puntas niquelados
Recomendado para:
- Estudios sobre el metabolismo de fármacos
- Análisis de contenido seco
- Determinaciones de humedad
- Industria del tabaco
Nota:
Requiere instalación de cableado por parte de electricista cualificado
Especificaciones
De 15 °C a 325 °C | |
50/60 Hz |