Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de alto rendimiento Precision™
Código de producto. 15192689 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
605
Tensión:
208/230 V
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Modelo Tensión unitSize
15192689 605 208/230 V 1 unidad
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15192689 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Aproveche el calentamiento uniforme, el preciso control de la temperatura y el secado rápido que ofrecen estas estufas de alto rendimiento.
Para aplicaciones de secado que requieran temperaturas elevadas, control de la temperatura ultrapreciso y amplio intervalo de temperatura de estabilidad de + 15 a 325 °C por encima de la temperatura ambiente, use las estufas de alto rendimiento Thermo Scientific™ Precision™. La construcción de estas estufas es de gran calidad, y cuentan con un aislamiento muy eficaz, de forma que proporcionan una temperatura uniforme con una precisión de ± 0,5 °C con una estabilidad excelente e intercambio de aire en el interior de la cámara.
Controles PID por microprocesador avanzados
  • Pantalla LED brillante de las temperaturas reales y de referencia
  • Temporizador mecánico de 12 horas integrado junto con termostato de seguridad ajustable por el usuario que permite interrumpir el suministro eléctrico en caso de exceso de temperatura
  • Sensor de temperatura de resistencia de alta sensibilidad a la temperatura (±0,1 °C o superior)
  • Aislamiento extremadamente eficaz que garantiza una uniformidad de ±0,5 ° a 100 °C
Fabricación segura y de bajo consumo energético
  • En los laterales de la cámara de acero inoxidable hay montadas turbinas para un secado eficaz
  • Todo el interior es de acero inoxidable
  • Puerta exterior de acero inoxidable con junta de fibra para garantizar un cierre seguro y hermético
  • Cabina de acero laminado en frío y resistente a productos químicos con revestimiento de pintura en polvo
  • Seguridad de límite superior con disyuntor incorporado que protege a la estufa frente a picos de tensión
  • Junta de fibra de la puerta que evita la pérdida de calor
  • Elementos calentadores de baja densidad que garantizan una larga vida útil
  • Estantes sin punta separados 4 cm (1,6 pulg) que se extraen fácil y rápidamente para realizar una limpieza a fondo
Modelo 605P:
  • Deflector adicional que proporciona un bajo caudal de aire para secar y probar con precisión los materiales alterando mínimamente los componentes volátiles
Modelo 625S:
  • Panel de alivio de presión posterior con jaula de retención y puerta frontal de acción positiva que recoge las pruebas de material volátil
Incluye:
Dos estantes sin puntas niquelados
Recomendada para:
  • Estudios sobre el metabolismo de fármacos
  • Análisis de contenido seco
  • Determinaciones de humedad
  • Industria del tabaco
Nota:
Requiere instalación de cableado por parte de electricista cualificado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,4 pies cúb.
Certificaciones/conformidad Normas de rendimiento/uniformidad ASTM™ E145 tipo IIA, ASTM D-2436 y UL 746B. Listada por UL
Descripción Modelo: 605; 208/230 V 50, 60 Hz
Capacidad (métrico) 39,6 L
Temperatura (métrico) De 15 °C a 325 °C
Tipo Modelo estándar
Incluye Modelo estándar
Modelo 605
Dimensiones interiores (F x An x Al) 33 x 36 x 33 cm (13 x 14 x 13 pulg)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 38,5 x 25 pulg (61 x 97,8 x 63,5 cm)
Longitud (imperial) 24 pulg
Longitud (métrico) 61 cm
Anchura (imperial) 38,5 in
Anchura (imperial) interior 14 in
Anchura (métrico) 97,8 cm
Anchura (métrico) interior 36 cm
Altura (imperial) 25 pulg
Altura (imperial) interior 13 pulg
Altura (métrico) 63,5 cm
Altura (métrico) interior 33 cm
Fondo interior (imperial) 13 pulg
Fondo interior (métrico) 33 cm
Peso con embalaje (imperial) 230 lb
Peso con embalaje (métrico) 104,3 kg
Requisitos eléctricos 208/230 V 50/60 Hz
Tensión 208/230 V
Vataje 2500 W
Amperaje 10,9 A
Frecuencia 50/60 Hz