Learn More
Schneider Ludwig™ Precision Density Hydrometer
Marca:  Schneider Ludwig™ 3071043
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10328284
  • 23.36€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
1Each
Precision Density Hydrometer
300 mm
1.000 to 1.500 g/cm3