Learn More
Schneider Ludwig™ Precision Density Hydrometer
Marca:  Schneider Ludwig™ 3031004
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10286244
  • 17.46€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1Each
Precision Density Hydrometer
300 mm
0.900 to 1.000 g/cm3