Learn More
Schneider Ludwig™ Precision Density Hydrometer
Marca:  Schneider Ludwig™ 3031003
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10124914
  • 17.46€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
1Each
Precision Density Hydrometer
300 mm
0.800 to 0.900 g/cm3