Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho cónicos perforados previamente
Tapones de caucho cónicos perforados con anterioridad Saint Gobain Performance Plastics™ para su uso con tubos de inmersión o configuraciones de ventilación especialmente diseñadas.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 20321850
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Resistente a numerosos productos químicos
- Proporcionan un sellado perfecto y una unión excepcional
- Con orificios perforados previamente
- Resistente a temperaturas de – 5 a 70 °C (120 °C en un entorno húmedo)
- Muy elástico, para un sellado y una adhesión perfectos
Especificaciones
Azul | |
20 mm | |
18 mm | |
Caucho natural | |
2 |
Natural Rubber Stoppers | |
14 mm | |
50/paq. | |
Resistente a temperaturas de – 5 a + 70 °C | |
4,5 mm |