Learn More
Fisherbrand™ Recuperador de barras de agitación magnéticas de polipirrol (PPY)
Se utiliza para recuperar barras de agitación de los recipientes de mezcla. La barra agitadora de polipropileno es químicamente resistente, inerte y no presenta fugas. Utiliza imanes Alnico V en su núcleo.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02800kg
Código de producto. 10211572
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Inerte y sin fugas
  • Moldeado con polipropileno puro y con aprobación de la FDA
  • Imanes Alnico V
  • Esterilizable en autoclave