Learn More
Bohlender™ Unión de rosca PPS HT BOLA™
Utilice estas uniones de rosca para la conexión de equipos y accesorios con roscas GL a tubos con paredes rígidas o a tubos fabricados con vidrio, plástico o metal. Las uniones de rosca PPS HT Bohlender™ BOLA™ son ideales para fijar sondas, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción.
Marca: Bohlender™ D630-54
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Tapones de rosca de PPS en negro
- Piezas internas: Un anillo en V de PPS, una junta tórica de FKM y un anillo cónico y uno de sellado de PTFE
- Para diámetros de tubos inferiores a 3 mm (no expuestos al medio)
- Buena resistencia química
- El medio solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Junta de rosca HT | |
Cierre de PTFE | |
de -50 °C | |
GL 25 | |
10 bar |
Conformidad con la FDA | |
Para tubos con D.E. de 6mm | |
1 Unidad | |
Negro | |
de 250 °C |