Learn More
PPP2R3C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24877-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16823385
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
P2R3C may regulate MCM3AP phosphorylation through phosphatase recruitment. It may play a role in the activation-induced cell death of B-cells.
Especificaciones
Especificaciones
PPP2R3C
Polyclonal
Unconjugated
PPP2R3C
C14orf10, G4 1, G5pr, PPP2R3C
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
362739, 55012, 59032
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.32 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q969Q6
Ppp2r3c
PPP2R3C Fusion Protein Ag19282
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse