missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PPBP/NAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PPBP/NAP2 |
|---|---|
| Concentración | 0.21 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16861454
|
Proteintech
13313-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16851454
|
Proteintech
13313-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LA-PF4 stimulates DNA synthesis. mitosis. glycolysis. intracellular cAMP accumulation. prostaglandin E2 secretion. and synthesis of hyaluronic acid and sulfated glycosaminoglycan. It also stimulates the formation and secretion of plasminogen activator byEspecificaciones
| PPBP/NAP2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| P02775, P09242 | |
| 5473, 57349 | |
| PPBP,NAP2 Fusion Protein Ag4147 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PPBP |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| B TG1, Beta TG, C X C motif chemokine 7, CTAP III, CTAP3, CTAPIII, CXCL7, LA PF4, LDGF, MDGF, NAP 2, NAP 2(1 63), NAP-2, PBP, Platelet basic protein, PPBP, SCYB7, Small inducible cytokine B7, TC1, TC2, TGB, TGB1, THBGB, THBGB1 | |
| PPBP | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto