missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PPBP/NAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 13313-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
LA-PF4 stimulates DNA synthesis. mitosis. glycolysis. intracellular cAMP accumulation. prostaglandin E2 secretion. and synthesis of hyaluronic acid and sulfated glycosaminoglycan. It also stimulates the formation and secretion of plasminogen activator byEspecificaciones
| PPBP/NAP2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PPBP | |
| B TG1, Beta TG, C X C motif chemokine 7, CTAP III, CTAP3, CTAPIII, CXCL7, LA PF4, LDGF, MDGF, NAP 2, NAP 2(1 63), NAP-2, PBP, Platelet basic protein, PPBP, SCYB7, Small inducible cytokine B7, TC1, TC2, TGB, TGB1, THBGB, THBGB1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 5473, 57349 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.21 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P02775, P09242 | |
| PPBP | |
| PPBP,NAP2 Fusion Protein Ag4147 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
PPBP/NAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido




