missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPBP/NAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16861454 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16861454 20 μL 20 microlitros
16851454 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16861454 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 133131AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LA-PF4 stimulates DNA synthesis. mitosis. glycolysis. intracellular cAMP accumulation. prostaglandin E2 secretion. and synthesis of hyaluronic acid and sulfated glycosaminoglycan. It also stimulates the formation and secretion of plasminogen activator by

Especificaciones

Antígeno PPBP/NAP2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PPBP
N.º de referencia del gen P02775, P09242
Alias de gen B TG1, Beta TG, C X C motif chemokine 7, CTAP III, CTAP3, CTAPIII, CXCL7, LA PF4, LDGF, MDGF, NAP 2, NAP 2(1 63), NAP-2, PBP, Platelet basic protein, PPBP, SCYB7, Small inducible cytokine B7, TC1, TC2, TGB, TGB1, THBGB, THBGB1
Símbolos de los genes PPBP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PPBP,NAP2 Fusion Protein Ag4147
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5473, 57349
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.