Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de ensayo de acero Poxygrid
Gradillas para tubos de ensayo de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos en diferentes colores para facilitar la identificación.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18772-0003
Detalles adicionales : Peso : 0.32380kg
Descripción
Gradillas para tubos de ensayo de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos en diferentes colores para facilitar la identificación.
- Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a los productos químicos están recubiertas con epoxi con curado térmico
- Las gradillas naranjas se pueden utilizar para la advertencia de peligro biológico; mientras que, el amarillo se puede emplear para la advertencia de material radiactivo
- Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Soportará un rango de temperaturas de −223 °C a 121 °C
- Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (20 a 25 mm) | |
40 | |
No estéril | |
De -223 °C a +121 °C | |
25 mm |
4 x 10 | |
Naranja | |
Acero con revestimiento de epoxi | |
Rectángulo | |
Tubos de 20 a 25 mm | |
29,3 x 12,8 x 8,3 cm (11,56 x 5,06 x 3,25 pulg) |