Learn More
Thermo Scientific™ Partículas recubiertas de estreptavidina Power-Bind™
Vincule una gran variedad de ligandos biotinilados, incluidos ADN, ARN, oligonucleótidos, anticuerpos y proteínas mediante partículas recubiertas de estreptavidina Thermo Scientific™ Power-Bind.
Marca: Thermo Scientific™ 29001801011150
Detalles adicionales : Peso : 0.11200kg
Descripción
Vincule una gran variedad de ligandos biotinilados, incluidos ADN, ARN, oligonucleótidos, anticuerpos y proteínas mediante partículas recubiertas de estreptavidina Thermo Scientific™ Power-Bind. Las partículas poseen unas capacidades de unión de biotina muy elevadas y estables, y son la respuesta a las inquietudes de los fabricantes de kits de pruebas diagnósticas y los investigadores de ácidos nucleicos. Las micropartículas reducen los efectos de las matrices de suero y mejoran la exactitud del ensayo, con lo que se obtiene una baja unión inespecífica de proteínas del suero y otras sustancias interferentes.
Hace ya tiempo que las micropartículas se emplean como soporte de fase sólida en diversos inmunoanálisis y purificaciones por afinidad; sin embargo, ha resultado muy difícil conseguir una unión de los ligandos de fase sólida estable y de alta actividad. Los compuestos biotinilados consiguen unirse de manera estable a las partículas recubiertas de estreptavidina Power-Bind tras una sencilla incubación en tampón debido a la alta afinidad de la interacción entre la biotina y la estreptavidina. Las partículas también funcionan como un espaciador, lo cual mejora la actividad específica del ligando unido. Las suspensiones de partículas no magnéticas monodispersas con estreptavidina se adhieren covalentemente a la superficie de manera muy activa.Preparado a partir de partículas modificadas con carboxilato OptiLink™ de 0,3 μm o 0,8 μm
Alta capacidad de unión con biotina
Muy estable, larga vida útil
Simplifica el proceso de unión de ligandos a partículas
Combina las ventajas de una gran área de superficie con una unión sencilla con una alta afinidad y una elevada actividad específica
Excelente para ensayos quimioluminiscentes, captura de ligando biotinado, así como para aplicaciones de biología molecular, inmunoensayo o preparación de muestras
Entre las ventajas de Power-Bind se incluyen:
- Constante de disociación (Kd = 10-15 molar), sencillos protocolos de unión en un solo paso para ligandos biotinilados
- La alta actividad de los ligandos unidos a la superficie permite resolver fácilmente problemas de acoplamiento difíciles
- Reacciones simples de biotinilación acuosa
- Bajas interacciones inespecíficas (superficie de las micropartículas bloqueada)
- Partículas de gran movilidad para aplicaciones de membrana
- Puede usarse en formatos de EIA con sistemas de detección enzimáticos/biotina
- Efecto espaciador favorable de la molécula de estreptavidina
- Diámetro de 0,3 μm o 0,8 μm para aplicaciones con distintos requisitos
Recomendada para:
Gránulos no magnéticos universales para el acoplamiento de ligandos específicos Aplicaciones de diagnóstico clínico y biología molecular.
Especificaciones
Incluye certificado de análisis | |
Partículas recubiertas de estreptavidina Power-Bind | |
Unión de ligandos biotinilados, Ensayos de diagnóstico | |
Partículas especializadas | |
0,05 % azida sódica | |
Las muestras de evaluación Power-Bind se suministran en frascos de 1 ml con un 1 % de sólidos (10 mg/ml). Seleccione lotes individuales para evaluar. | |
Guanidinio-tiocianato; DMF y DMSO al 100 %; entornos de ultrasonidos; ciclos de temperatura de PCR |
De 2 °C a 8 °C | |
Blanco o incoloro | |
Poliestireno | |
Prospecto y certificado de análisis | |
1 ml | |
Ofrecemos partículas magnéticas recubiertas de estreptavidina Power-Bind en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud. | |
0,85 μm |