Learn More
Asecos™ Powder-Coated Sheet Steel Base Cover
Interior equipment for use with safety storage cabinets.
Marca: Asecos™ 30036
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Accesorio
- Disponibles en diversos tamaños
- Fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
Especificaciones
35 x 1118 x 85 mm | |
Panel de zócalo | |
Revestimiento de polvo | |
Modelo Q90 |
2 kg | |
Proporciona protección | |
Acero |